55021C
Hanks′ Balanced Salt solution
HBSS Modified, with phenol red, without calcium, without magnesium, liquid
About This Item
UNSPSC kód:
12352207
NACRES:
NA.75
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?Minőségi szint
leírás
for research or for further manufacturing use
sterilitás
sterile
Forma
liquid
technika/technikák
cell culture | mammalian: suitable
cell culture | stem cell: suitable
alkatrészek
NaHCO3: 350 mg/L
phenol red: 10.62 mg/L
Hanks’ salts (2% CO2): yes
kiszállítva
ambient
Általános leírás
The essential function of Hanks′ Balanced Salt solution is to maintain pH as well as osmotic balance. It also provides water and essential inorganic ions to cells.
Alkalmazás
Hanks′ Balanced Salt Solution (HBSS) is designed for use with cells maintained in non-CO2 atmospheric conditions. For cell dissociation procedures, use HBSS Modified, which is formulated without calcium and magnesium salts.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Hanks′ Balanced Salt solution
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?