Merck
43819
Sigma-Aldrich
DL-Dithiothreitol
≥99.0% (RT)
Szinonimák:
threo-1,4-Dimercapto-2,3-butanediol, Cleland’s reagent, DTT
About This Item
Lineáris képlet:
HSCH2CH(OH)CH(OH)CH2SH
CAS Number:
Molekulatömeg:
154.25
Beilstein:
1719757
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352201
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?
Minőségi szint
Teszt
≥99.0% (RT)
Forma
powder
reakcióalkalmasság
reagent type: reductant
szennyeződések
≤0.3% 4,5-dihydroxy-1,2-dithiane
mp
40-43 °C
41-44 °C (lit.)
oldhatóság
H2O: 50 mg/mL, clear, colorless
H2O: freely soluble
acetone: freely soluble
chloroform: freely soluble
diethyl ether: freely soluble
ethanol: freely soluble
ethyl acetate: freely soluble
anion nyomok
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
kation nyomok
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Na: ≤250 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
O[C@H](CS)[C@H](O)CS
InChI
1S/C4H10O2S2/c5-3(1-7)4(6)2-8/h3-8H,1-2H2/t3-,4-/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VHJLVAABSRFDPM-QWWZWVQMSA-N
Alkalmazás
An excellent reagent for maintaining SH groups in reduced state; quantitatively reduces disulfides. DTT is effective in sample buffers for reducing protein disulfide bonds prior to SDS-PAGE. DTT can also be used for reducing the disulfide bridge of the cross-linker N,N′-bis(acryloyl)cystamine to break apart the matrix of a polyacrylamide gel. DTT is less pungent and is less toxic than 2-mercaptoethanol. Typically, a seven fold lower concentration of DTT (100 mM) is needed than is used for 2-mercaptoethanol (5% v/v, 700 mM).
DL-Dithiothreitol is a pivotal component used in the preparation of buffer which in turn is utilized in the platelet cytosol preparation. It is also important in isolation of RNA by using guanidinium salts and homogenisation of tissue and cells.
Biokémiai/fiziológiai hatások
DL-Dithiothreitol denatures proteins by reducing the disulphide bonds and reducing them to SH groups. It also prevents intramolecular and intermolecular disulfide bond formation between cysteine residues of proteins.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under DL-Dithiothreitol
Piktogramok
CorrosionExclamation mark
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)