Merck
107689
Sigma-Aldrich
Hexadimethrine bromide
≥95%
Szinonimák:
1,5-Dimethyl-1,5-diazaundecamethylene polymethobromide, Polybrene
About This Item
CAS Number:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41106502
NACRES:
NA.26
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?
Minőségi szint
Teszt
≥95%
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
BrCCCBr.N(CCCCCCN(C)C)(C)C
InChI
1S/C10H24N2.C3H6Br2/c1-11(2)9-7-5-6-8-10-12(3)4;4-2-1-3-5/h5-10H2,1-4H3;1-3H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
KZKAYEGOIJEWQB-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
  • Adaptive and Ultrahigh-Affinity Recognition in Water by Sulfated Conjugated Corral[5]arene.: Research on Hexadimethrine bromide′s interaction with sulfated corral[5]arene under aqueous conditions, exploring its high-affinity binding properties which could be crucial for developing new biochemical sensors (Wang et al., 2024).
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Hexadimethrine bromide
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)