Merck
05470
Sigma-Aldrich
Bovine Serum Albumin
lyophilized powder, crystallized, ≥98.0% (GE)
Szinonimák:
Albumin bovine serum, BSA, Bovine albumin
About This Item
CAS Number:
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352202
NACRES:
NA.27
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?
biológiai forrás
bovine
Minőségi szint
Teszt
≥98.0% (GE)
Forma
lyophilized powder
molekulatömeg
~66 kDa
kiszerelés
glass bottle of
technika/technikák
cell culture | mammalian: suitable
electron microscopy: suitable
pH
4.8-7.5
oldhatóság
H2O: slightly soluble
anion nyomok
chloride (Cl-): ≤2000 ppm
sulfate (SO42-): ≤1000 ppm
kation nyomok
Ca: ≤500 ppm
Cd: ≤5 ppm
Co: ≤5 ppm
Cr: ≤100 ppm
Cu: ≤20 ppm
Fe: ≤20 ppm
K: ≤50 ppm
Mg: ≤500 ppm
Mn: ≤5 ppm
Na: ≤7000 ppm
Ni: ≤5 ppm
Pb: ≤5 ppm
Zn: ≤10 ppm
UniProt elérési szám
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Géninformáció
bovine ... ALB(280717)
Alkalmazás
Albumin from bovine serum can be used for Electron and Immunoelectron microscopy. It can also be used for isolating and culturing neonatal rat cardiac ventricular myocytes.
Bovine serum albumin has been used to quantify proteins in raw enzyme extracts. It has also been used as a blocking agent for mitochondrial imaging.
Biokémiai/fiziológiai hatások
Bovine serum albumin also refers as BSA or Fraction V is a protein isolated from cows. BSA can block vacant binding sites in enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA) in both poly-l-lysine (PLL)-treated and non-treated microwells. It can also trigger insulin dependent diabetes mellitus.
Certain conformational and primary-sequence epitopes of BSA are suspected allergens in human beef and milk allergies.
Kiszerelés
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Elkészítési megjegyzés
Serum albumin may be referred to as Fraction V. This naming convention is taken from the original Cohn method of fractionating serum proteins using cold ethanol precipitation. Serum albumin was found in the fifth ethanol fraction using Cohn′s method. Since then, the term "Fraction V" has been used by some to describe serum albumin regardless of the method of preparation. Others have used this term to describe serum albumin purified by ethanol fractionation methods that have been highly modified since the original Cohn method was described. Sigma-Aldrich manufactures and distributes serum albumins purified from a variety of primary methods including the true Cohn fractionation method, modified ethanol fractionation methods, heat shock and chromatography. Additional purification steps may include crystallization or charcoal filtration.
Egyéb megjegyzések
Review
Sales restrictions may apply
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Bovine Serum Albumin
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)