Merck
01494
Sigma-Aldrich
Nancy-520
greener alternative
suitable for RT-PCR, ≥95.0% (HPCE)
About This Item
EC-szám:
UNSPSC kód:
12171500
NACRES:
NA.32
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?
Minőségi szint
Teszt
≥95.0% (HPCE)
Forma
liquid
környezetbarátabb alternatív termék tulajdonságai
Designing Safer Chemicals
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
oldhatóság
DMSO: soluble
fluoreszcencia
λex 520 nm; λem 554 nm in TE buffer; DNA
környezetbarátabb alternatív kategória
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Hasonló termékeket keres? Látogasson el ide Útmutató a termékösszehasonlításhoz
Kapcsolódó kategóriák
Általános leírás
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. This product was Designed for Safer Chemistry
Alkalmazás
Nancy-520 is a fluorescent stain for dsDNA on agarose electrophoresis gels, with higher sensitivity than ethidium bromide and an easy, fast, and robust staining procedure. It is provided as a 5000x stock solution (500 μl), which is sufficient for 50 agarose gels. The limit of detection is 0.5 ng/band of dsDNA.
In addition, Nancy-520 can be used to determine dsDNA concentrations in solution, with a linear range between 0 - 2 μg/ml of DNA. Nancy 520
Nancy-520 has been used successfully in PCR (Real time-PCR) applications.
Nancy 520
Greener alternative to Ethidium bromide.
Kiszerelés
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
188.6 °F - closed cup - Solvent
Lobbanási pont (C)
87 °C - closed cup - Solvent
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)