Merck
695092
Sigma-Aldrich
Acetic acid
glacial, ACS reagent, ≥99.7%
Szinonimák:
Glacial acetic acid
About This Item
Lineáris képlet:
CH3CO2H
CAS Number:
Molekulatömeg:
60.05
Beilstein:
506007
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352106
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?
grade
ACS reagent
Minőségi szint
gőzsűrűség
2.07 (vs air)
gőznyomás
11.4 mmHg ( 20 °C)
Teszt
≥99.7%
Forma
liquid
öngyulladási hőmérséklet
800 °F
robbanási határérték
16 %, 92 °F
4 %, 59 °F
technika/technikák
mass spectrometry (MS): suitable
szennyeződések
Cr2O72- reducers, passes test
MnO4- reducers, passes test
≤0.0004 meq/g Titr. base
≤0.01% acetic anhydride
párolgási maradék
≤0.001%
szín
APHA: ≤10
törésmutató
n20/D 1.371 (lit.)
pH
2.5 (20 °C, 50 g/L)
bp
117-118 °C (lit.)
mp
16.2 °C (lit.)
sűrűség
1.04 g/mL at 25 °C (lit.)
anion nyomok
chloride (Cl-): ≤1 ppm
sulfate (SO42-): ≤1 ppm
kation nyomok
Fe: ≤0.2 ppm
heavy metals: ≤0.5 ppm (by ICP)
SMILES string
[F2C(F2C)13F3C]C(O)=O
InChI
1S/C2H4O2/c1-2(3)4/h1H3,(H,3,4)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
QTBSBXVTEAMEQO-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Acetic acid is an organic carboxylic acid. It is a pungent smelling hygroscopic liquid. Glacial acetic acid is the anhydrous acetic acid. It forms dimers linked by hydrogen bonds in solution and gaseous commonly referred as phases. It is weakly acidic in nature.
Alkalmazás
Acetic acid is widely employed as solvent for various oxidation reactions. It may be used in the analysis of synthetic peptides by electron transfer dissociation (ETD) tandem mass spectrometry (MS/MS). It may be used in the preparation of peroxyacetic acid (disinfectant), via reaction with perhydrol (30% hydrogen peroxide).
Egyéb megjegyzések
4L and 4X4L are packaged in poly bottles
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Acetic acid
Piktogramok
FlameCorrosion
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1A
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
102.2 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
39 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)