Merck
38796
Sigma-Aldrich
Water
Deionized
About This Item
Lineáris képlet:
H2O
CAS Number:
Molekulatömeg:
18.02
Beilstein:
2050024
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12191602
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
Bp:
100 °C (lit.)
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?
gőzsűrűség
<1 (vs air)
Minőségi szint
gőznyomás
3 mmHg
Forma
liquid
minőség
Deionized
dilution
(for analytical testing)
törésmutató
n20/D 1.34 (lit.)
pH
6.0-8.0 (25 °C)
vezetőképesség
≤4.3 μS/cm
bp
100 °C (lit.)
mp
0 °C (lit.)
sűrűség
1.000 g/mL at 3.98 °C (lit.)
SMILES string
O
InChI
1S/H2O/h1H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Water (deionized) is a clear colorless liquid having boiling point 100°C (lit) and refractive index n20/D 1.34(lit.).
Alkalmazás
Water (deionized) may be used for the following studies:
  • Rinsing of slides.
  • For the elimination of surfactant and excess silver ions during the preparation of silver nanoparticles.
  • Preparation of powdered milk formula samples for the quantification of fluoride.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Water
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)