Merck
320072
Sigma-Aldrich
Water
ACS reagent, suitable for EPA 601
About This Item
Lineáris képlet:
H2O
CAS Number:
Molekulatömeg:
18.02
Beilstein:
2050024
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12191602
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
Grade:
ACS reagent
Bp:
100 °C (lit.)
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?
Product Name
Water, ACS reagent
grade
ACS reagent
Minőségi szint
Ügynökség
suitable for EPA 601
gőzsűrűség
<1 (vs air)
gőznyomás
3 mmHg
Forma
liquid
dilution
(for analytical testing)
szennyeződések
MnO4- reducers, passes test
≤0.01% Silicate (as SiO2)
≤0.01 ppm silicate
törésmutató
n20/D 1.34 (lit.)
pH
6.0-8.0 (25 °C)
vezetőképesség
≤2 μmho per cm at 25 °C
bp
100 °C (lit.)
mp
0 °C (lit.)
sűrűség
1.000 g/mL at 3.98 °C (lit.)
anion nyomok
chloride (Cl-): ≤0.4 ppm
nitrate (NO3-): ≤0.4 ppm
phosphate (PO43-): ≤1.0 ppm
sulfate (SO42-): ≤1.0 ppm
kation nyomok
heavy metals (as Pb): ≤0.01 ppm
SMILES string
O
InChI
1S/H2O/h1H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Water can be used as a:
  • Solvent to ensure the appropriate deposition and recrystallization of the matrix material used in the matrix-assisted laser desorption/ionization (MALDI) analysis.
  • Mobile phase component in the high-performance liquid chromatography (HPLC) method used for the separation of polar compounds.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Water
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)