Merck
270733
Sigma-Aldrich
Water
suitable for HPLC
Szinonimák:
Aqua, Dihydrogen oxide
About This Item
Lineáris képlet:
H2O
CAS Number:
Molekulatömeg:
18.02
Beilstein:
2050024
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12190000
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
Grade:
HPLC grade
Bp:
100 °C (lit.)
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?
grade
HPLC grade
Minőségi szint
gőzsűrűség
<1 (vs air)
gőznyomás
3 mmHg
Forma
liquid
technika/technikák
HPLC: suitable
párolgási maradék
<0.0003%
törésmutató
n20/D 1.34 (lit.)
pH
6.0-8.0 (25 °C)
bp
100 °C (lit.)
mp
0 °C (lit.)
sűrűség
1.000 g/mL at 3.98 °C (lit.)
λ
H2O reference
UV-elnyelés
λ: 205 nm Amax: 0.01
λ: 210 nm Amax: 0.01
λ: 250-400 nm Amax: 0.005
SMILES string
O
InChI
1S/H2O/h1H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Water suitable for HPLC is commonly used as a solvent for isocratic elution in both cation and anion chromatography. Additionally, it is used as a component to prepare standard stock solutions, and for evaporation under a nitrogen stream in a water bath to concentrate the sample before LC-MS-MS analysis.
Alkalmazás
Water is used as a:
  • Solvent to prepare buffers during the cell lysis process.
  • Component of the mobile phase during the HPLC–UV–diode-array detection for the separation and detection of the analytes.
Kiszerelés
M-Bottle for Solvents
As a global leader in lab reagents, we are constantly looking for new ways to optimize the safety of our products. The newly developed 4L solvent bottle design features advanced sealing technology that eliminates leaks to make the handling of solvents safer and more convenient than ever before.
See all the new features here!
Elkészítési megjegyzés
Product filtered through a 0.2 μm filter
Egyéb megjegyzések
Important notice
The article number 270733-6X1L will be discontinued. Please order the single bottle 270733-1L which is physically identical with the same exact specifications.
Javasolt termékek
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Water
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)