S5016
Sucrose
ACS reagent
Szinonimák:
α-D-Glc-(1→2)-β-D-Fru, α-D-Glucopyranosyl β-D-fructofuranoside, β-D-Fructofuranosyl-α-D-glucopyranoside, D(+)-Saccharose, Sugar
About This Item
biológiai forrás
sugar cane
Minőségi szint
grade
ACS reagent
Forma
powder or crystals
optikai aktivitás
[α]25/D +66.3 to +66.8°(lit.)
technika/technikák
HPLC: suitable
cryopreservation: suitable
immunohistochemistry: suitable
szennyeződések
≤0.0008 meq/g Titratable acid
≤0.005% Insoluble matter
≤0.05% Invert sugar
izzítási maradék
≤0.01%
veszteség
≤0.03% loss on drying, 105°C
szín
white
hasznos pH-tartomány
5.5-7.5 (25 °C, 342 g/L)
mp
185-187 °C (lit.)
oldhatóság
soluble 342 g/L at 20 °C (completely)
anion nyomok
chloride (Cl-): ≤0.005%
sulfate, sulfite (as SO42-): ≤0.005%
kation nyomok
Fe: ≤5 ppm
heavy metals: ≤5 ppm (by ICP-OES)
alkalmazás(ok)
agriculture
cell analysis
life science and biopharma
metabolomics
tárolási hőmérséklet
room temp
SMILES string
OC[C@H]1O[C@H](O[C@]2(CO)O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@@H]2O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C12H22O11/c13-1-4-6(16)8(18)9(19)11(21-4)23-12(3-15)10(20)7(17)5(2-14)22-12/h4-11,13-20H,1-3H2/t4-,5-,6-,7-,8+,9-,10+,11-,12+/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
CZMRCDWAGMRECN-UGDNZRGBSA-N
Hasonló termékeket keres? Látogasson el ide Útmutató a termékösszehasonlításhoz
Kapcsolódó kategóriák
Általános leírás
Alkalmazás
- in a growth medium to study the molecular and biochemical aspects of plant-pathogen interactions and plant immune responses
- as a cryoprotectant in a study involving antibiotic-induced changes to the gut microbiota and their effects on neuroimmune interactions
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tulajdonságok és előnyök
- Suitable for cell biology and biochemical research
- Tested to confirm low levels of heavy metal contamination, ensuring suitability for various applications
- Tested for anion and cation traces
- ACS grade sucrose, sourced from sugar cane
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?