Merck
PPB013
Sigma-Aldrich
1.0% Agarose in Tris-Borate EDTA Buffer
pHast Pack, powder
Szinonimák:
1% Agarose gel, TAE Agarose blend, TBE Agarose blend, TBE buffer garose blend
About This Item
UNSPSC kód:
41105317
NACRES:
NA.25
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?
termékcsalád
pHast Pack
Minőségi szint
Forma
powder
pH
8.1-8.5(range for the Tris Borate ETDA buffer prior to blending with agarose)
kation nyomok
Pb: ≤5 ppm
idegen aktivitás
DNase, none detected
Endonuclease
Exonuclease, none detected
NICKase, none detected
RNase, none detected
Általános leírás
1% Agarose in Tris Borate EDTA (TBE buffer, pH 8.3) is a powder blend that dissolves easily in boiling water to quickly make an agarose gel for electrophoresis. Typically, 1% Agarose gel can separate DNA or RNA fragments between a range of 300 – 7,000 bp
Alkalmazás
1% Agarose gel in 1X TBE buffer may be used for:
  • DNA electrophoresis
  • Native RNA Electrophoresis
Tulajdonságok és előnyök
  • Ready-to-pour 1% agarose gel eliminates buffer prep
  • Accelerates workflow and minimize cost and labor
  • Biological tests: free of DNase, RNase, Protease, and Nickase
  • Chemical tests: Iron ≤10 ppm Lead ≤5 ppm
  • Compatible with TBE pHast Pack buffer
Kiszerelés
Foil pouches
Elkészítési megjegyzés
Each packet prepares 250mL of molten agarose that is typically used to cast horizontal gels. A small electrophoresis apparatus may use 30 - 50mL, medium 100mL, and large rigs 250mL. Add nucleic acid stain before pouring the gel. For optimal results pair with pHast pack running buffer 1X TBE, pH 7.3.
Feloldás
Contents of one pouch, when dissolved in 250 mL of ultrapure water, will yield a 1× solution containing 89 mM Tris borate, 2 mM EDTA, and 1.0% (w/v) agarose. Certified to be DNAse, RNAse, and Nickase free. Prepare in a 1L flask. Combine pHast pack contents with 250 mL ultrapure water and mix well. Microwave on high for ~1min to boil and dissolve the agarose. Use a heat resistant glove to remove the flask every 10 - 15s to mix gently by swirling the liquid in a circle at the bottom of the flask. Repeat until the agarose is fully dissolved. Cool the flask slightly with cold water while swirling every 10 – 15s, add the stain and pour the gel. Allow agarose gel to fully cool and solidify before removing combs.
Tárolás és stabilitás
Store at room temperature. Product may naturally agglomerate but can be simply broken up within the pouch prior to use.
Egyéb megjegyzések
For additional information on our range of Biochemicals, please complete this form.
Jogi információk
pHast Pack is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Piktogramok
Health hazard
Figyelmeztetés
Veszélyességi osztályok
Repr. 1B
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
Szabályozási jegyzékek
A szabályozási jegyzékek főként a vegyipari termékekre vonatkoznak. A nem vegyipari termékekről itt csak korlátozott információk adhatók meg. Ha nincs bejegyzés, az azt jelenti, hogy egyik összetevő sem szerepel a listán. A felhasználó kötelessége a termék biztonságos és jogszerű használatának biztosítása.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)