PPB012
1.0% Agarose in Tris-Acetate EDTA Buffer
pHast Pack™, powder
Szinonimák:
1% Agarose gel, TAE Agarose blend
About This Item
termékcsalád
pHast Pack™
Minőségi szint
Forma
powder
szín
white to off-white
pH
8.1-8.5(range for the Tris Acetate ETDA buffer prior to blending with agarose)
oldhatóság
soluble, cloudy to hazy, colorless to light yellow
kation nyomok
Fe: <10 ppm
tárolási hőmérséklet
room temp
Általános leírás
Alkalmazás
- Native RNA gel electrophoresis
- DNA gel electrophoresis
Tulajdonságok és előnyök
- pHast Pack™ 1% agarose gel prepares 20 gels per box
- No buffer prep or adjusting pH required
- Saves time to cast fast, convenient and easy to use
- Minimizes costs of multiple reagents or expensive precast gels
- Biological and chemical tested to ensure quality: free of DNase, RNase, Protease, and Nickase
- Compatible with TAE pHast Pack™ buffer
Kiszerelés
Elkészítési megjegyzés
Feloldás
Tárolás és stabilitás
WGK
WGK 3
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)