Merck
P4864
Sigma-Aldrich
Propidium iodide solution
≥94% purity, solution (1.0 mg/ml in water)
Szinonimák:
3,8-Diamino-5-(3-diethylaminopropyl)-6-phenylphenanthridinium iodide methiodide, 3,8-Diamino-5-[3-(diethylmethylammonio)propyl]-6-phenylphenanthridinium, diiodide
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C27H34I2N4
CAS Number:
Molekulatömeg:
668.39
Beilstein:
3843838
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12171500
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.47
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?
Product Name
Propidium iodide solution,
Teszt
≥94%
Minőségi szint
Forma
liquid
technika/technikák
titration: suitable
szín
faint orange to very dark orange, and Faint Red to Very Dark Red and Faint Purple to Very Dark Purple and Orange-Red and Red-Orange
oldhatóság
water: 1 mg/mL
εmax
5400-6400 at 491-495 nm in phosphate buffer
alkalmazás(ok)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
[I-].[I-].CC[N+](C)(CC)CCC[n+]1c(-c2ccccc2)c3cc(N)ccc3c4ccc(N)cc14
InChI
1S/C27H33N4.2HI/c1-4-31(3,5-2)17-9-16-30-26-19-22(29)13-15-24(26)23-14-12-21(28)18-25(23)27(30)20-10-7-6-8-11-20;;/h6-8,10-15,18-19,29H,4-5,9,16-17,28H2,1-3H3;2*1H/q+1;;/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
XJMOSONTPMZWPB-UHFFFAOYSA-M
Általános leírás
Propidium iodide solution is used to assess neuronal death.
Alkalmazás
Membrane impermeant, phenanthridinium intercalator dye excited by mercury or xenon-arc lamps or argon-ion laser. Suitable for use in fluorescence microscopy, confocal laser scanning microscopy, flow cytometry, and fluorometry. Used as a nuclear counterstain.
Propidium iodide solution has been used:
  • in staining DNA
  • in the viability staining method to study islet viability
  • to visualize F-actins and nuclei in mesenchymal stem cell sheets
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Propidium iodide solution
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)