D5545
DL-Dithiothreitol
BioXtra, ≥99.0% (titration)
Szinonimák:
threo-1,4-Dimercapto-2,3-butanediol, Cleland’s reagent, DTT
About This Item
termékcsalád
BioXtra
Minőségi szint
Teszt
≥99.0% (titration)
Forma
powder
reakcióalkalmasság
reagent type: reductant
szennyeződések
Insoluble matter, passes filter test
≤0.3% 4,5-dihydroxy-1,2-dithiane
pH
4.0-6.0 (20-25 °C, 0.1 m in H2O)
mp
41-44 °C (lit.)
oldhatóság
H2O: 0.1 M, clear, colorless
anion nyomok
sulfate (SO42-): ≤0.005%
kation nyomok
Al: ≤0.0005%
As: ≤0.0001%
Ba: ≤0.0005%
Bi: ≤0.0005%
Ca: ≤0.001%
Cd: ≤0.0005%
Co: ≤0.0005%
Cr: ≤0.0005%
Cu: ≤0.0005%
Fe: ≤0.0005%
K: ≤0.005%
Li: ≤0.0005%
Mg: ≤0.0005%
Mn: ≤0.0005%
Mo: ≤0.0005%
Na: ≤0.1%
Ni: ≤0.0005%
Pb: ≤0.0005%
Sr: ≤0.0005%
Zn: ≤0.0005%
Abszorpció
≤0.100 at 280 in H2O at 0.1 M
≤0.400 at 260 in H2O at 0.1 M
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
O[C@H](CS)[C@H](O)CS
InChI
1S/C4H10O2S2/c5-3(1-7)4(6)2-8/h3-8H,1-2H2/t3-,4-/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VHJLVAABSRFDPM-QWWZWVQMSA-N
Alkalmazás
Still not finding the right product?
Explore all of our products under DL-Dithiothreitol
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?