A7906
Bovine Serum Albumin
heat shock fraction, pH 7, ≥98%
Szinonimák:
Albumin bovine serum, BSA, Bovine albumin
biológiai forrás
bovine
Minőségi szint
Teszt
≥98%
Forma
lyophilized powder
molekulatömeg
~66 kDa
tisztítva
heat shock fractionation
kiszerelés
poly bottle of
eredet
USA origin
technika/technikák
blood typing: suitable
microbiological culture: suitable
szennyeződések
≤5.0% Loss on drying
veszteség
≤5%
pH
7
oldhatóság
water: soluble (40 mg/ml)
UniProt elérési szám
idegen aktivitás
BT virus, none detected
VSV virus, none detected
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Géninformáció
bovine ... ALB(280717)
Hasonló termékeket keres? Látogasson el ide Útmutató a termékösszehasonlításhoz
Kapcsolódó kategóriák
Alkalmazás
- as a component of PCR (polymerase chain reaction) mix
- in the preparation of dissociated cortical neurons
- during immunofluorescent labeling
- as a component of Ca2+-free saline (containing collagenase, hyaluronidase and DNAse) used for bovine tissue digestion
Biokémiai/fiziológiai hatások
Elkészítési megjegyzés
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)