Merck
93440
Supelco
Trizma® base
≥99.5%, solid, certified reference material, certified by BAM
Szinonimák:
2-Amino-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol, THAM, Tris base, Tris(hydroxymethyl)aminomethane, Trometamol
About This Item
Lineáris képlet:
NH2C(CH2OH)3
CAS Number:
Molekulatömeg:
121.14
Beilstein:
741883
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?
Product Name
Trizma® base, reference material for titrimetry, certified by BAM, >99.5%
grade
reference material
Minőségi szint
leírás
aminopeptidase substrate
Teszt
>99.5%
minőség
certified by BAM
technika/technikák
titration: suitable
pH
10.5-12
hasznos pH-tartomány
7-9
pKa (25 °C)
8.1
bp
219-220 °C/10 mmHg (lit.)
mp
167-172 °C (lit.)
oldhatóság
water: soluble (678 g/l at 20 °C)
Formátum
neat
SMILES string
NC(CO)(CO)CO
InChI
1S/C4H11NO3/c5-4(1-6,2-7)3-8/h6-8H,1-3,5H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
LENZDBCJOHFCAS-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
This certified reference material (CRM) is produced in accordance with ISO 17034 and characterized in accordance with ISO/IEC 17025. This CRM is traceable to SI unit kg and measured against primary material from a National Metrology Institute (NMI), e.g. NIST.
Please visit ISO certificates and Site Quality Self-Assessments to access the current certificates of accreditation.
Search & download your certificate here.
Trizma® base is a volumetric standard produced under rigorous conditions and measured with the highest possible precision. Its content is determined by volumetric neutralization titration using a combined pH glass electrode. The certified value and uncertainty measurement of the standard are in accordance with ISO Guide 35.
Alkalmazás
It finds its use as a reference material for the standardization of volumetric solutions in acidimetric titrations.
Tulajdonságok és előnyök
  • Available as a solid in a secure glass bottle to ensure its stability for the entire shelf life until opened.
  • High-purity material traceable to NIST SRM
  • High-quality offering accurate titer determinations
  • Accompanied by a certificate of analysis (CoA)
Analízis megjegyzés
Exact concentration, expiry date, traceability and detailed information on certification can be found on the certificate and certification report, included in each package. Content and expiry date on label.
Egyéb megjegyzések
The pH values of all buffers are temperature- and concentration-dependent. For Tris buffers, pH increases about 0.03 unit per °C decrease in temperature, and decreases 0.03-0.05 unit per ten-fold dilution.
For precise applications, use a carefully calibrated pH meter with a glass/calomel combination electrode.
Jogi információk
Trizma is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Trizma® base
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)