Merck
89579
Millipore
Sabouraud Dextrose Agar
NutriSelect® Plus, Chloramphenicol, according to ISO 18416:2007, powder, bottle of 500 g, suitable for microbiology
Szinonimák:
SGA with Chloramphenicol
About This Item
UNSPSC kód:
41171609
NACRES:
NA.85
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?
Ügynökség
according to ISO 18416:2007
Minőségi szint
sterilitás
non-sterile
Forma
powder
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
összetétel
agar, 15 g/L
casein peptone, 5 g/L
Chloramphenicol
chloramphenicol, 0.05 g/L
dextrose, 40 g/L
peptic digest of animal tissue, 5 g/L
kiszerelés
bottle of 500 g
gyártó/kereskedő neve
NutriSelect® Plus
technika/technikák
microbiological culture: suitable
szín
clear to slightly opaque light amber Prepared media
light yellow Powder
végső pH
5.6±0.2 (25 °C)
alkalmazás(ok)
bioburden testing
cleaning products
clinical testing
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
microbiology
alkalmasság
selective for Aspergillus spp.
selective for Candida spp.
selective for Penicillium spp.
selective for Pichia spp.
selective for Saccharomyces spp.
selective for Zygosaccharomyces spp.
selective for molds (General Media)
selective for yeasts (General Media)
Alkalmazás
For the selective cultivation, isolation and identification of fungi and yeasts.
Elkészítési megjegyzés
Suspend 65 g in 1 litre of distilled water. Bring to the boil to dissolve completely. Sterilise by autoclaving at 121°C for 15 minutes.
Tárolás és stabilitás
Store prepared media below 8°C, protected from direct light. Store dehydrated powder, in a dry place, in tightly sealed containers at 2-25°C.
Lábjegyzet
We offer two media types: the superior granulated GranuCult® and the cost-efficient powdered NutriSelect® culture media, depending on your needs.
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
Jogi információk
GRANUCULT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
NutriSelect is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Sabouraud Dextrose Agar
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)