79893
Baird-Parker Agar
NutriSelect® Plus
Szinonimák:
BPA (RPF), Baird Parker (RPF) Agar, RPF = Rabbit Plasma Fibrinogen, Baird Parker agar base (RPF)
About This Item
Ügynökség
ISO 6888-1:2020
ISO 6888-2:2020
Minőségi szint
sterilitás
non-sterile
Forma
powder
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
összetétel
agar, 20.0 g/L
casein enzymic hydrolysate, 10.0 g/L
glycine, 12.0 g/L
lithium chloride, 5.0 g/L
meat extract, 5.0 g/L
Rabbit Plasma Fibrinogen
sodium pyruvate, 10.0 g/L
yeast extract, 1.0 g/L
kiszerelés
pkg of 500 g
gyártó/kereskedő neve
NutriSelect® Plus
technika/technikák
microbiological culture: suitable
végső pH
7.2±0.2 (25 °C)
alkalmazás(ok)
bioburden testing
clinical testing
environmental
food and beverages
microbiology
alkalmasság
Staphylococcus spp.
Kapcsolódó kategóriák
Alkalmazás
Elkészítési megjegyzés
Lábjegyzet
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
Jogi információk
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)