76307
Pefabloc® SC
Szinonimák:
4-(2-Aminoethyl)benzenesulfonyl fluoride hydrochloride, AEBSF
About This Item
Teszt
≥95.0% (HPLC)
Minőségi szint
Forma
powder or crystals
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
alkalmazás(ok)
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
FS(C1=CC=C(CCN)C=C1)(=O)=O.[H]Cl
InChI
1S/C8H10FNO2S.ClH/c9-13(11,12)8-3-1-7(2-4-8)5-6-10;/h1-4H,5-6,10H2;1H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WRDABNWSWOHGMS-UHFFFAOYSA-N
Hasonló termékeket keres? Látogasson el ide Útmutató a termékösszehasonlításhoz
Általános leírás
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?