Merck
61768
Supelco
Lectin, immobilized on Agarose CL-4B from Triticum vulgaris
suitable for affinity chromatography
Szinonimák:
Wheat germ agglutinin, immobilized on agarose CL-4B
About This Item
UNSPSC kód:
12190000
NACRES:
NA.21
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?
technika/technikák
affinity chromatography: suitable
Minőségi szint
kapacitás
0.1-1.5 mg, packed gel capacity (ovomucoid/ml)
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Fizikai forma
50% aqueous suspension in 1 M NaCl
Egyéb megjegyzések
Protein isolation from bordetella pertussis that facilitates entry of calmodulin-sensitive adenylate cyclase into animal cells
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)