Merck
46884-U
Sigma-Aldrich
ProClin 950
pkg of 17 L, ProClin preservative for use in IVD manufacturing, MIT 9.5 %
Szinonimák:
9.5% solution of 2-Methyl-4-isothiazolin-3-one, 2-Methyl-4-isothiazolin-3-one solution
About This Item
UNSPSC kód:
12352201
NACRES:
NA.21
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?
Minőségi szint
Forma
liquid
eltarthatósági idő
3 yr
összetétel
MIT, 9.5%
kiszerelés
pkg of 17 L
Paraméterek
<90 °C operating temperature
szín
colorless to light yellow
Mátrix
Water
Üzemi pH tartomány
2-12
pH-tartomány
3-6
bp
100 °C
mp
-20--15 °C
oldhatóság
water: soluble at 20 °C
sűrűség
1.020 g/cm3 at 25 °C
Alkalmazás
ProClin preservatives are immediately microstatic upon contact with microbial organisms as a result of their ability to quickly penetrate cell membranes and inhibit specific enzymes crucial to cellular respiration. Multiple specific sites of ProClin toxicity prevent microorganisms from developing high levels of resistance, making ProClin highly efficient even over extended storage periods of your IVD components.
Jogi információk
ProClin is a trademark of LANXESS Corp.
Jogi nyilatkozat
The product is not intended for use as a biocide under global biocide regulations, including but not limited to US EPA′s Federal Insecticide Fungicide and Rodenticide Act, European Biocidal Products Regulation, Canada′s Pest Management Regulatory Agency, Turkey′s Biocidal Products Regulation, Korea′s Consumer Chemical Products and Biocide Safety Management Act (K-BPR) and others.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under ProClin 950
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Egyéb veszélyek
Tárolási osztály kódja
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)