Merck
41712
Millipore
Baird-Parker Agar
NutriSelect® Plus, according to GB 4789.10-2016, powder, final pH 7.0±0.2, pkg of 500 g, non-sterile
Szinonimák:
BPA, Baird Parker Agar Base acc. GB
About This Item
UNSPSC kód:
41171606
NACRES:
NA.74
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?
Ügynökség
according to GB 4789.10-2016
Minőségi szint
sterilitás
non-sterile
Forma
powder
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
összetétel
agar, 20 g/L
beef extract, 5 g/L
glycine, 12 g/L
lithium chloride (LiCl·6H2O), 5 g/L
sodium pyruvate, 10 g/L
tryptone, 10 g/L
yeast extract, 1 g/L
kiszerelés
pkg of 500 g
gyártó/kereskedő neve
NutriSelect® Plus
végső pH
7.0±0.2
alkalmazás(ok)
food and beverages
microbiology
alkalmasság
Staphylococcus spp.
Alkalmazás
Baird Parker Agar Base is recommended for the isolation and enumeration of coagulase positive Staphylococci from food and other materials.
Elkészítési megjegyzés
Suspend 63 g of the powder in 950 mL of purified water. Mix thoroughly. Heat with frequent agitation and boil to completely dissolve the powder. Sterilize by autoclaving at 15 lbs pressure (121°C) for 15 minutes. Cool to 50°C and aseptically add 50 mL of Egg Yolk Tellurite enrichment (Cat. No.75208). Mix thoroughly but gently and pour into sterile petri plates.
Warning : Lithium Chloride is harmful. Avoid all bodily contact and inhalation of vapours. On contact with skin wash with plenty of water immediately.
Lábjegyzet
We offer two media types: the superior granulated GranuCult® and the cost-efficient powdered NutriSelect® culture media, depending on your needs.
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
Jogi információk
GRANUCULT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
NutriSelect is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)