34036
Aflatoxin Mix 4 solution
analytical standard
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?grade
analytical standard
Minőségi szint
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
koncentráció
0.5 μg/mL B2 and G2 in acetonitrile
2 μg/mL B1 and G1 in acetonitrile
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
alkalmazás(ok)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
Formátum
multi-component solution
tárolási hőmérséklet
−20°C
Általános leírás
Aflatoxins are a group of hypertoxic secondary metabolites produced by fungi of the genus Aspergillus, mostly A. flavus, A. Parasiticus, and A. nomius. Of the 20 aflatoxins identified so far, B1, B2, G1, and G2 are the four naturally occurring aflatoxins.
Alkalmazás
It is intended to be used for the calibration of analytical instruments, validation of analytical methods, determination of detection limits and linearity studies, and recovery experiments.
This aflatoxin mix 4 solution was used as follows:
This aflatoxin mix 4 solution was used as follows:
- Ultra-high-performance liquid chromatography-fluorescence detection (UHPLC-FLD) based quantification of aflatoxins— B1, B2, G1, and G2, in the coffee bean and powder samples
- Estimation of aflatoxins (B1, B2, G1, and G2) in samples of maize, rice, sorghum meal, and peanuts by ultra high-performance liquid chromatography coupled with a fluorescence detector
- Determination of naturally occurring aflatoxins in 65 peanut-enriched flour samples by high-performance liquid chromatography (HPLC) combined with fluorescence detection
Egyéb megjegyzések
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Aflatoxin Mix 4 solution
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
35.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
2 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?