Merck
16104
Sigma-Aldrich
Sucrose
puriss., meets analytical specification of Ph. Eur., BP, NF
Szinonimák:
α-D-Glc-(1→2)-β-D-Fru, α-D-Glucopyranosyl β-D-fructofuranoside, β-D-Fructofuranosyl-α-D-glucopyranoside, D(+)-Saccharose, Sugar
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C12H22O11
CAS Number:
Molekulatömeg:
342.30
Beilstein:
90825
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352201
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?
biológiai forrás
plant
Minőségi szint
Ügynökség
meets analytical specifications of BP
meets analytical specifications of NF
meets analytical specifications of Ph. Eur.
leírás
color index <= 45
grade
puriss.
Forma
solid
optikai aktivitás
[α]20/D +66.3 to +67.0°, c = 26% in H2O
minőség
meets analytical specification of Ph. Eur., BP, NF
szennyeződések
dextrine, complies
invert sugar, complies
organic volatile impurities, in accordance (GC)
reducing sugar, complies
residual solvents, complies
≤0.0005% heavy metals (as Pb)
≤0.0035% Chloride (Cl)
≤0.006% Sulfate (SO4)
≤10 ppm Sulfite (SO2)
≤250 EU/g endotoxins (LAL test)
≤5 ppm Heavy Metals (lead)
izzítási maradék
≤0.01% (as SO4)
veszteség
≤0.1% loss on drying, 105 °C, 3 h
szín
white
hasznos pH-tartomány
5.5-7 (25 °C, 342 g/L)
vezetőképesség
≤35 μS/cm
mp
185 - 187  °C ((365 - 369 °F ))
185-187 °C (lit.)
oldhatóság
alcohol: soluble 1 gm in 170 ml
methanol: soluble 1 gm in 100ml
H2O: 342 g/L at 20 °C
alcohol: insoluble (Dehydrated)
glycerol: moderately soluble
pyridine: moderately soluble
anion nyomok
chloride (Cl-): ≤30 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤60 mg/kg
sulfite (SO32-): ≤10 mg/kg
kation nyomok
Ca:, in accordance
Pb: ≤0.5 mg/kg
alkalmasság
complies for appearance of solution
SMILES string
OC[C@H]1O[C@H](O[C@]2(CO)O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@@H]2O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
InChI
1S/C12H22O11/c13-1-4-6(16)8(18)9(19)11(21-4)23-12(3-15)10(20)7(17)5(2-14)22-12/h4-11,13-20H,1-3H2/t4-,5-,6-,7-,8+,9-,10+,11-,12+/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
CZMRCDWAGMRECN-UGDNZRGBSA-N
Hasonló termékeket keres? Látogasson el ide Útmutató a termékösszehasonlításhoz
Alkalmazás
  • Auxin regulates bulbil initiation by mediating sucrose metabolism in Lilium lancifolium: This study highlights the role of sucrose in regulating the initiation of bulbils in plants, facilitated by auxin signaling, demonstrating its significance in plant developmental processes (Xin et al., 2024).
Biokémiai/fiziológiai hatások
Sucrose is extracted from cane sugar or beet sugar. It is made up of glucose and fructose and is a good source of carbon and energy. In sugarcane plants, accumulation of sucrose is important in elongation of internodes. Thus metabolism of sucrose plays a major role in the growth of the sugarcane plant.
Egyéb megjegyzések
To gain a comprehensive understanding of our extensive range of Disaccharides for your research, we encourage you to visit our Carbohydrates Category page.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)