Merck
15633
Supelco
Pefabloc® SC
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Szinonimák:
4-(2-Aminoethyl)benzenesulfonyl fluoride hydrochloride, AEBSF
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C8H10FNO2S · HCl
CAS Number:
Molekulatömeg:
239.69
Beilstein:
7604627
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?
grade
certified reference material
TraceCERT®
Minőségi szint
termékcsalád
TraceCERT®
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
gyártó/kereskedő neve
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
technika/technikák
gas chromatography (GC): suitable
alkalmazás(ok)
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
Formátum
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
FS(C1=CC=C(CCN)C=C1)(=O)=O.[H]Cl
InChI
1S/C8H10FNO2S.ClH/c9-13(11,12)8-3-1-7(2-4-8)5-6-10;/h1-4H,5-6,10H2;1H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WRDABNWSWOHGMS-UHFFFAOYSA-N
Hasonló termékeket keres? Látogasson el ide Útmutató a termékösszehasonlításhoz
Általános leírás
This certified reference material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO/IEC 17025 and ISO 17034. This CRM is traceable to primary material from an NMI, e.g. NIST or NMIJ.
Certified content by quantitative NMR incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com.
Alkalmazás
Recommended concentrations for use are 0.1-1 mM.
Biokémiai/fiziológiai hatások
4-(2-Aminoethyl)benzenesulfonyl fluoride hydrochloride (AEBSF) is an irreversible serine protease inhibitor. Inhibition constants are similar to those of phenylmethanesulfonyl fluoride (PMSF) and diisopropylfluorophosphate (DFP). AEBSF has been shown to inhibit trypsin, chymotrypsin, plasmin kallikrein, and thrombin. As an alternative to PMSF and DFP, AEBSF offers lower toxicity, improved solubility in water, and improved stability in aqueous solutions. AEBSF can be used in cell culture in concentrations of up to 0.25 mM.
Javasolt termékek
Find a digital Reference Material for this product available on our online platform ChemisTwin® for NMR. You can use this digital equivalent on ChemisTwin® for your sample identity confirmation and compound quantification (with digital external standard). An NMR spectrum of this substance can be viewed and an online comparison against your sample can be performed with a few mouseclicks. Learn more here and start your free trial.
Jogi információk
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pefabloc is a registered trademark of Pentapharm
Piktogramok
Corrosion
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3