Merck
11705
Millipore
Baird-Parker Agar
NutriSelect® Basic, powder, final pH 6.8±0.2 (25 °C), pkg of 500 g, non-sterile
Szinonimák:
Staphylococcus Selective Agar, Baird Parker Agar
About This Item
UNSPSC kód:
41171606
NACRES:
NA.74
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?
Ügynökség
according to GB 4789.10-2018
according to ISO 6888-1:2020
according to ISO 6888-2:2020
Minőségi szint
sterilitás
non-sterile
termékcsalád
BioChemika
Forma
powder
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
összetétel
agar, 15 g/L
casein peptone, 10 g/L
glycine, 12 g/L
lithium chloride, 5 g/L
meat extract, 5 g/L
sodium pyruvate, 10 g/L
yeast extract, 1 g/L
kiszerelés
pkg of 500 g
gyártó/kereskedő neve
NutriSelect® Basic
technika/technikák
microbe id | specific enzyme detection: suitable
végső pH
6.8±0.2 (25 °C)
alkalmazás(ok)
bioburden testing
clinical testing
environmental
food and beverages
microbiology
pharmaceutical
veterinary
alkalmasság
selective and differential for Staphylococcus spp.
Alkalmazás
For the isolation and differentiation of Staphylococci in food and pharmaceuticals according to Baird-Parker.
Elkészítési megjegyzés
Dissolve 58 g in 950 ml distilled water and heat with frequent agitation; boil for one minute. Autoclave at 121°C for 15 minutes. Cool to 45-50°C and add 50 ml egg yolk tellurite emulsion (Cat. No. 75208). Mix thoroughly and dispense into Petri dishes. Inoculate the specimen and streak and incubate at 35°C for 24-48 hours.
Alternatively one vial of RPF Supplement (Rabbit Plasma Fibrinogen Supplement; Cat. No 05939) may be added to 90 ml Baird Parker Agar Base with in place of egg yolk emulsion for the identification of coagulase positive staphylococci.
This medium is only a part of the identification. Other tests may be required.
Egyéb megjegyzések
For the isolation and differentiation of Staphylococci in food and pharmaceuticals according to Baird-Parker.
Lábjegyzet
We offer two media types: the superior granulated GranuCult® and the cost-efficient powdered NutriSelect® culture media, depending on your needs.
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
Jogi információk
GRANUCULT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
NutriSelect is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Baird-Parker Agar
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)