Merck
06542
Sigma-Aldrich
O,O′-Diallyl-N,N′-(2,7-naphthalenediyldimethyl)bis(hydrocinchonidinium) dibromide
≥97.0%
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C56H66Br2N4O2
CAS Number:
Molekulatömeg:
986.96
UNSPSC kód:
12352101
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?
Minőségi szint
Teszt
≥97.0%
Forma
powder
optikai aktivitás
[α]/D -225±5°, c = 0.62 in chloroform
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
[Br-].[Br-].CCC1C[N@@+]2(CCC1C[C@H]2[C@H](OCC=C)c3ccnc4ccccc34)Cc5ccc6ccc(C[N+]78CC[C@H](CC7CC)[C@H](C8)[C@H](OCC=C)c9ccnc%10ccccc9%10)cc6c5
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)