Merck
00612
Supelco
Water
suitable for ion chromatography
About This Item
Lineáris képlet:
H2O
CAS Number:
Molekulatömeg:
18.02
Beilstein:
2050024
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12191602
PubChem Substance ID:
NACRES:
NB.21
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?
Minőségi szint
technika/technikák
ion chromatography: suitable
szennyeződések
≤10 μg/kg acetate
≤10 μg/kg formiate
≤10 μg/kg glycolate
≤10 μg/kg oxalate
törésmutató
n20/D 1.34 (lit.)
vezetőképesség
≤2 μS/cm
bp
100 °C (lit.)
mp
0 °C (lit.)
sűrűség
1.000 g/mL at 3.98 °C (lit.)
anion nyomok
bromate (BrO3-): ≤1 μg/kg
bromide (Br-): ≤1 μg/kg
chlorate (ClO3-): ≤1 μg/kg
chloride (Cl-): ≤1 μg/kg
chlorite (ClO2-): ≤1 μg/kg
fluoride (F-): ≤1 μg/kg
iodide (I-): ≤1 μg/kg
nitrate (NO3-): ≤1 μg/kg
nitrite (NO2-): ≤1 μg/kg
phosphate (PO43-): ≤1 μg/kg
sulfate (SO42-): ≤1 μg/kg
kation nyomok
Al: ≤0.005 mg/kg
Ba: ≤0.005 mg/kg
Bi: ≤0.005 mg/kg
Ca: ≤0.01 mg/kg
Cd: ≤0.005 mg/kg
Co: ≤0.005 mg/kg
Cr: ≤0.005 mg/kg
Cu: ≤0.005 mg/kg
Fe: ≤0.005 mg/kg
K: ≤0.01 mg/kg
Li: ≤0.005 mg/kg
Mg: ≤0.005 mg/kg
Mn: ≤0.005 mg/kg
Mo: ≤0.005 mg/kg
NH4+: ≤0.01 mg/kg
Na: ≤0.01 mg/kg
Ni: ≤0.005 mg/kg
Pb: ≤0.005 mg/kg
Sr: ≤0.005 mg/kg
Zn: ≤0.005 mg/kg
SMILES string
O
InChI
1S/H2O/h1H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Water is of high purity and is used especially for the needs of ion chromatography (IC). It is suitable for trace analysis of anions, cations and some organics, which are usually analyzed by ion chromatography (IC).
Alkalmazás
Metrohm IC application note AN-S-336:Anion traces on the Metrosep A Supp 16 - 250/2.0 after Inline Preconcentration and Matrix Elimination
Metrohm IC application note AN-Q-008:Trace monitoring in distilled water using ion chromatography.
Metrohm IC application note AN-C-159:Cation traces on the Metrosep C 4 - 250/2.0 column after Inline Preconcentration with matrix elimination.
Metrohm IC application note AN-S-304:Variable Inline Preconcentration including Matrix Elimination for trace anion analysis (MiPCT-ME).
Kapcsolódás
Visit the IC Portal to learn more
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Water
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)