TMS-012
Dulbecco's Phosphate Buffered Saline
1X, liquid, w/o Ca++ & Mg++, Endotoxin-Free
Szinonimák:
DPBS, PBS, Phosphate buffered saline
About This Item
UNSPSC kód:
12352207
eCl@ss:
32160405
NACRES:
NA.75
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?Product Name
Endotoxin-Free Dulbecco′s PBS (1X) (w/o Ca++ & Mg++), Cell Culture
Minőségi szint
Forma
liquid
gyártó/kereskedő neve
Chemicon®
technika/technikák
cell culture | mammalian: suitable
Általános leírás
Endotoxin-Free Dulbecco’s PBS (1X) (w/o Ca++ & Mg++) is sterile filtered through a 0.1 micron filter and is considered endotoxin-free (<0.005 EU/ml).
Alkalmazás
Endotoxin-Free Dulbecco′s PBS (1X) (w/o Ca++ & Mg++) has been used as a wash buffer during:
- the isolation of colonic lamina propria cells
- teratoma formation by induced pluripotent stem cells (iPSCs)
- production of elastic porous injectable (EPI) biomaterial from the bulk scaffolds
Minőség
Appearance: Clear Liquid/No Particulates
Sterility Testing: Negative for Growth
pH: 7.0-7.2
Osmolality: 260-305 mOsm/kg
Endotoxin: <0.005 EU/mL
Sterility Testing: Negative for Growth
pH: 7.0-7.2
Osmolality: 260-305 mOsm/kg
Endotoxin: <0.005 EU/mL
Analízis megjegyzés
Appearance: Clear Liquid/No Particulates
Sterility Testing: Negative for Growth
pH: 7.0-7.2
Osmolality: 260-305 mOsm/kg
Endotoxin: <0.005 EU/mL
Sterility Testing: Negative for Growth
pH: 7.0-7.2
Osmolality: 260-305 mOsm/kg
Endotoxin: <0.005 EU/mL
Jogi információk
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1