MABT1583
Anti-Filaggrin Antibody, clone AHF2
Szinonimák:
FLG
About This Item
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
antitest forma
purified antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
AHF2, monoclonal
molekulatömeg
calculated mol wt 435.17 kDa
observed mol wt ~N/A kDa
tisztítva
ion-exchange chromatography
faj reaktivitás
human
kiszerelés
antibody small pack of 100
technika/technikák
ELISA: suitable
electron microscopy: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
izotípus
IgG1κ
epitóp szekvencia
Unknown
Protein ID elérési szám
UniProt elérési szám
tárolási hőmérséklet
-10 to -25°C
Géninformáció
human ... FLG(2312)
Egyediség
Immunogén
Alkalmazás
Evaluated by Immunohistochemistry (Paraffin) in Human skin tissue sections.
Immunohistochemistry (Paraffin) Analysis: A 1:250 dilution of this antibody detected Profilaggrin in Human skin tissue sections.
Tested Applications
Western Blotting Analysis: A representative lot detected Profilaggrin in Western Blotting application. (Sebbag, M., et al. (1995). J Clin Invest.95(6):2672-9; Simon, M., et al. (1995). Clin Exp Immunol. 100(1):90-8; Simon, M., et al. (1995). J Invest Dermatol. 105(3):432-7; Simon, M., et al. (1996). Biochem J. 317(Pt1)(Pt1):173-7).
ELISA Analysis: A representative lot detected Profilaggrin in ELISA application. (Miedouge, M., et al. (2001). Tumour Biol. 22(1):19-26).
Immunohistochemistry Applications: A representative lot detected Profilaggrin in Immunohistochemistry application. (Guy, R., et al. (1998). Dermatology. 196(1):32-7; Chavanas, S., et al. (2006). J Dermatol Sci. 44(2):63-72).
Immunofluorescence Analysis: A representative lot detected Profilaggrin in Immunofluorescence application. (Simon, M., et al. (1995). J Invest Dermatol.;105(3):432-7; Chavanas, S., et al. (2006). J Dermatol Sci.;44(2):63-72).
Electron Microscopy: A representative lot detected Profilaggrin in Electron Microscopy applications (Simon, M., et al. (1995). Clin Exp Immunol. 100(1):90-8; Simon, M., et al. (1995). J Invest Dermatol. 105(3):432-7).
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user.
Cél megnevezése
Fizikai forma
Feloldás
Tárolás és stabilitás
Egyéb megjegyzések
Jogi nyilatkozat
Still not finding the right product?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz eszközt a lehetőségek szűkítéséhez.
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2