MABT1551
Anti-Filaggrin Antibody, clone AHF7
Szinonimák:
FLG
About This Item
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
antitest forma
purified antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
AHF7, monoclonal
molekulatömeg
observed mol wt ~N/A kDa
tisztítva
ion-exchange chromatography
faj reaktivitás
human
kiszerelés
antibody small pack of 100
technika/technikák
ELISA: suitable
electron microscopy: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
izotípus
IgG1κ
epitóp szekvencia
Unknown
Protein ID elérési szám
UniProt elérési szám
tárolási hőmérséklet
-10 to -25°C
Géninformáció
human ... FLG(2312)
Egyediség
Immunogén
Alkalmazás
Evaluated by Immunohistochemistry (Paraffin) in Human skin tissue sections.
Immunohistochemistry (Paraffin) Analysis: A 1:50 dilution of this antibody detected Filaggrin in Human skin tissue sections.
Tested Applications
Immunohistochemistry Applications: A representative lot detected Filaggrin in Immunohistochemistry application. (Simon, M., et al. (1995). Clin Exp Immunol. 100(1):90-8; Simon, M., et al. (1995). J Invest Dermatol. 105(3):432-7; Girbal-Neuhauser, E., et al. (1997). Mol Med. 3(2):145-56; Guy, R., et al. (1998). Dermatology. 196(1):32-7; Guy, R., et al. (1998). J Invest Dermatol. 110(4):410-5; Downie, M.M.T., et al. (2002). Br J Dermatol. 147(5):869-78; Chavanas, S., et al. (2006). J Dermatol Sci. 44(2):63-72).
Immunofluorescence Analysis: A representative lot detected Filaggrin in Immunfluorescence application. (Simon, M., et al. (1995). Clin Exp Immunol. 100(1):90-8; Simon, M., et al. (1995). J Invest Dermatol. 105(3):432-7; Girbal-Neuhauser, E., et al. (1997). Mol Med. 3(2):145-56; Chavanas, S., et al. (2006). J Dermatol Sci. 44(2):63-72).
ELISA Analysis: A representative lot detected Filaggrin in ELISA application. (Simon, M., et al. (1996). Biochem J. 317(Pt1)(Pt1):173-7).
Electron Microscopy: A representative lot detected Filaggrin in Electron Microscopy application. (Simon, M., et al. (1995). J Invest Dermatol. 105(3):432-7).
Western Blotting Analysis: A representative lot detected Filaggrin in Western Blotting application. (Sebbag, M., et al. (1995). J Clin Invest. 95(6):2672-9; Simon, M., et al. (1995). J Invest Dermatol. 105(3):432-7; Simon, M., et al. (1996). Biochem J. 317(Pt1)(Pt1):173-7; Girbal-Neuhauser, E., et al. (1997). Mol Med. 3(2):145-56).
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user.
Cél megnevezése
Fizikai forma
Feloldás
Tárolás és stabilitás
Egyéb megjegyzések
Jogi nyilatkozat
Still not finding the right product?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz eszközt a lehetőségek szűkítéséhez.
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2