CH2900019
Metafolin® ( L-5-methyltetrahydrofolic acid calcium (L-5-MTHF-Ca))
L-5-methyltetrahydrofolic acid calcium (L-5-MTHF-Ca), USP
Szinonimák:
(6S)-5-Methyl-5,6,7,8-tetrahydropteroyl-L-glutamic acid, (6S)-5-Methyltetrahydrofolic acid, Calcium salt, Calcium salt [(6S)-5-MTHF-Ca], L-5-MTHF; L-5-MTHF-Ca, L-5-methyltetrahydrofolate, L-5-methyltetrahydrofolate-Calcium, L-5-methyltetrahydrofolic acid (L-5-MTHF-Ca)
biológiai forrás
synthetic
Minőségi szint
grade
GMO free
GMP
Halal
Kosher
Ügynökség
USP
Forma
powder
alkalmazás(ok)
pharmaceutical
solid formulation
vitamins, nutraceuticals, and natural products
tárolási hőmérséklet
2-8°C
WGK
WGK 1