Merck
CH2900010
SAFC
Calcium Folinate Hydrate amorphous / Leucovorin Calcium amorphous
USP, Ph. Eur.
Szinonimák:
Folinic acid calcium salt, Calcii Folinas, Calcium Folinate, Leucovorin Calcium, Calcium folinate
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C20H21CaN7O7
CAS Number:
Molekulatömeg:
511.50
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116107
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?
biológiai forrás
synthetic
Minőségi szint
grade
GMO free
GMP
Halal
Kosher
Ügynökség
Ph. Eur.
USP
Forma
powder
alkalmazás(ok)
liquid formulation
pharmaceutical
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
[Ca+2].[nH]1c2c([c](nc1N)=O)N(C(CN2)CNc3ccc(cc3)C(=O)N[C@@H](CCC(=O)[O-])C(=O)[O-])C=O
InChI
1S/C20H23N7O7.Ca/c21-20-25-16-15(18(32)26-20)27(9-28)12(8-23-16)7-22-11-3-1-10(2-4-11)17(31)24-13(19(33)34)5-6-14(29)30;/h1-4,9,12-13,22H,5-8H2,(H,24,31)(H,29,30)(H,33,34)(H4,21,23,25,26,32);/q;+2/p-2/t12?,13-;/m0./s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
KVUAALJSMIVURS-ZEDZUCNESA-L
Hasonló termékeket keres? Látogasson el ide Útmutató a termékösszehasonlításhoz
Általános leírás
We provide industry-leading production know-how and comprehensive regulatory support for high-quality APIs, backed by nearly 200 years of experience. From a complete portfolio of innovative folates to custom synthesis, our customized and scalable solutions meet your specific production needs. Our SAFC® portfolio of high-quality products for biopharmaceutical and pharmaceutical formulation and production withstands strict quality control procedures and is produced according to applicable cGMP guidelines.
Alkalmazás
Calcium Folinate Hydrate amorphous has three main clinical applications:
1) First line treatment for colorectal cancer: In combination with the anticancer drug 5-fluorouracil (5-FU), Irinotecan, Cisplatin or Oxaliplatin, and its derivatives. Calcium Folinate is a modulator of 5-FU and enhances its efficacy in cancer chemotherapy.
2) Treatment of certain neoplastic diseases, severe psoriasis, and adult rheumatoid arthritis as a rescue therapy to reduce the toxic side effects of intermediate or high doses of methotrexate.
3) Treatment of anemia caused by folate deficiency.
Kiszerelés
Customized packaging possible
Jogi információk
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1