Merck
AX1303
Supelco
Ammonium Hydroxide
Meets ACS Specifications, Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs GR ACS
Szinonimák:
Ammonium hydroxide solution, Ammonia Solution, Ammonia aqueous, Ammonia water
About This Item
Lineáris képlet:
NH4OH
CAS Number:
Molekulatömeg:
35.05
Beilstein:
3587154
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352106
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?
grade
ACS reagent
Minőségi szint
Ügynökség
meets USP/NF
suitable for ASTM® 7968
suitable for ASTM® 7979
suitable for EPA 1621
suitable for EPA 1633
suitable for EPA 533
suitable for EPA OTM-45
suitable for ISO 21675 2019
suitable for ISO 25101
szab. megfelelőség
suitable for FDA C-010.02
gőznyomás
635 hPa ( 20 °C)
Forma
liquid
robbanási határérték
27 %
koncentráció
28.0-30.0% NH3
szennyeződések
≤0.002% Carbon dioxide (CO2)
≤0.1 ppm Copper (Cu)
≤0.1 ppm Nickel (Ni)
≤0.2 ppm Iron (Fe)
≤0.2 ppm Lead (Pb)
≤0.2 ppm Manganese (Mn)
≤0.3 ppm Aluminum (Al)
≤0.3 ppm Calcium (Ca)
≤0.3 ppm Chromium (Cr)
≤0.3 ppm Gold (Au)
≤0.3 ppm Magnesium (Mg)
≤0.3 ppm Potassium (K)
≤0.3 ppm Sodium (Na)
≤0.3 ppm Tin (Sn)
≤0.3 ppm Titanium (Ti)
≤0.3 ppm Zinc (Zn)
≤0.5 ppm Chloride (Cl)
≤0.5 ppm Heavy metals (as Pb)
≤2 ppm Nitrate (NO3)
≤2 ppm Phosphate (PO4)
≤2 ppm Sulfate (SO4)
izzítási maradék
≤0.002%
pH
>12 (20 °C in H2O, strongly alkaline)
bp
32 °C
mp
-72 °C
SMILES string
[NH4+].[OH-]
sűrűség
0.9 g/mL at 25 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
PFAS testing
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
room temp
InChI
1S/H3N.H2O/h1H3;1H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VHUUQVKOLVNVRT-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
AX1303-53 is for Canada only
AX1303P-5, AX1303-57 and AX1303-75 are packaged in poly coated glass bottles
Meets ACS Specifications, Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs GR ACS
Analízis megjegyzés
Aluminum (Al): 0.3ppm max
Appearance: Passes test
Assay (as NH3): 28.0-30.0%
Calcium (Ca): 0.3ppm max
Carbon dioxide (CO2): 0.002% max
Chloride (Cl): 0.5ppm max
Chromium (Cr): 0.3ppm max
Copper (Cu): 0.1ppm max
Gold (Au): 0.3ppm max
Heavy metals (as Pb): 0.5ppm max
Iron (Fe): 0.2ppm max
Lead (Pb): 0.2ppm max
Magnesium (Mg): 0.3ppm max
Manganese (Mn): 0.2ppm max
Nickel (Ni): 0.1ppm max
Nitrate (NO3): 2ppm max
Phosphate (PO4): 2ppm max
Potassium (K): 0.3ppm max
Residue after ignition: 0.002% max
Sodium (Na): 0.3ppm max
Substances reducing permanganate: To pass test
Sulfate (SO4): 2ppm max
Tin (Sn): 0.3ppm max
Titanium (Ti): 0.3ppm max
Zinc (Zn): 0.3ppm max
Jogi információk
ASTM is a registered trademark of American Society for Testing and Materials
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Ammonium Hydroxide
Veszélyességi osztályok
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 2