9801-OP
Water
OmniPur® Grade, Sterile, Nuclease Free
Szinonimák:
Water
About This Item
Lineáris képlet:
H2O
CAS Number:
Molekulatömeg:
18.02
Beilstein:
2050024
MDL-szám:
UNSPSC kód:
50202301
NACRES:
NA.05
Bp:
100 °C (lit.)
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?Minőségi szint
Forma
liquid
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
dilution
(for analytical testing)
szín
clear colorless
törésmutató
n20/D 1.34 (lit.)
bp
100 °C (lit.)
mp
0 °C (lit.)
sűrűség
1.000 g/mL at 3.98 °C (lit.)
kiszállítva
ambient
SMILES string
O
InChI
1S/H2O/h1H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Molecular biology grade.
Specifications:
DNase: None detected
Protease: None detected
RNase: None detected
Sterility: To pass test
Intended for laboratory and manufacturing use only. Not for drug, food, or household use.
Alkalmazás
- Microsyringe-based slug-flow microextraction for rapid and accurate determination of antibiotics in highly saline seawater.: Presents a novel water-based microextraction method for detecting antibiotics in seawater, crucial for environmental monitoring (Zhang et al., 2024).
- Assessment of Hydrophilicity/Hydrophobicity in Mesoporous Silica by Combining Adsorption, Liquid Intrusion, and Solid-State NMR Spectroscopy.: Examines water interactions with silica surfaces, offering insights critical for material science and catalysis research (Collados et al., 2024).
- A novel zwitterionic magnetic nanocomposite developed for non-invasive speciation analysis of inorganic chromium.: Discusses a water-based analytical method using a magnetic nanocomposite for environmental and health-related chromium detection (Faiz et al., 2024).
- Solving the retention time repeatability problem of hydrophilic interaction liquid chromatography.: Addresses challenges in water-based chromatography, improving the reliability and efficiency of analytical methods (Serafimov et al., 2024).
Jogi információk
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
OMNIPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Water
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Lobbanási pont (F)
No data available
Lobbanási pont (C)
No data available