Merck
9601-OP
Sigma-Aldrich
Water
OmniPur® Grade, DEPC Treated, Autoclaved, Nuclease-Free
Szinonimák:
Water
About This Item
Lineáris képlet:
H2O
CAS Number:
Molekulatömeg:
18.02
Beilstein:
2050024
MDL-szám:
UNSPSC kód:
50202301
NACRES:
NA.26
Bp:
100 °C (lit.)
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?
Minőségi szint
Forma
liquid
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
dilution
(for analytical testing)
szín
clear colorless
törésmutató
n20/D 1.34 (lit.)
bp
100 °C (lit.)
mp
0 °C (lit.)
sűrűség
1.000 g/mL at 3.98 °C (lit.)
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
10-30°C
SMILES string
O
InChI
1S/H2O/h1H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Prepared with DEPC for RNA applications. Molecular biology grade.
DNAse: None detected
RNAse: None detected
Protease: None detected
Intended for laboratory and manufacturing use only. Not for drug, food, or household use.
Figyelmeztetés
Toxicity: Standard Handling (A)
Jogi információk
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
OMNIPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Water
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg