Merck
8510-OP
Millipore
Sucrose
OmniPur®
Szinonimák:
Sucrose, α-D-Glc-(1→2)-β-D-Fru, α-D-Glucopyranosyl β-D-fructofuranoside, β-D-Fructofuranosyl-α-D-glucopyranoside, D(+)-Saccharose, Sugar
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C12H22O11
CAS Number:
Molekulatömeg:
342.30
Beilstein:
90825
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352201
NACRES:
NA.28
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?
Minőségi szint
Forma
crystals (Fine)
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
szín
white
mp
185-187 °C (lit.)
kiszállítva
ambient
SMILES string
OC[C@H]1O[C@H](O[C@]2(CO)O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@@H]2O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C12H22O11/c13-1-4-6(16)8(18)9(19)11(21-4)23-12(3-15)10(20)7(17)5(2-14)22-12/h4-11,13-20H,1-3H2/t4-,5-,6-,7-,8+,9-,10+,11-,12+/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
CZMRCDWAGMRECN-UGDNZRGBSA-N
Hasonló termékeket keres? Látogasson el ide Útmutató a termékösszehasonlításhoz
Általános leírás
Molecular biology grade.
Specifications:
DNase: None detected
Heavy metals (as Pb): 0.0005% max
Insoluble matter: 0.005% max
Invert sugar: 0.01% max
Iron (Fe): 0.0005% max
Loss on drying: 0.03% max
Protease: None detected
RNase: None detected
Intended for laboratory and manufacturing use only. Not for drug, food, or household use.
Alkalmazás
  • Effects of high-temperature stress on gene expression related to photosynthesis in two jujube (Ziziphus jujuba Mill.) varieties.: Investigates the impact of high-temperature stress on photosynthetic gene expression in jujube, revealing adaptive mechanisms that could be linked to sucrose biosynthesis under stress conditions (Yang et al., 2024).
  • Formulation optimization of lyophilized aptamer-gold nanoparticles: Maintained colloidal stability and cellular uptake.: Discusses the optimization of lyophilized aptamer-gold nanoparticle formulations, which could be used for targeted drug delivery systems involving sucrose as a stabilizing agent (Saidi et al., 2024).
  • Preventing too much of a good thing: epigenetic regulation limits sucrose-induced anthocyanin production in Arabidopsis.: Explores how epigenetic mechanisms regulate the anthocyanin biosynthesis pathway in response to sucrose, offering insights into plant stress responses and metabolic regulation (LaFountain, 2024).
Jogi információk
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
OMNIPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1