8.48333
Water
Deionized for synthesis
Szinonimák:
Water, DI water, Deionized water
About This Item
Lineáris képlet:
H2O
CAS Number:
Molekulatömeg:
18.02
Beilstein:
2050024
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352107
NACRES:
NA.22
Grade:
for synthesis
synthesis grade
synthesis grade
Bp:
100 °C (lit.)
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?Product Name
Di water, for synthesis
grade
for synthesis
synthesis grade
Minőségi szint
gőznyomás
23 hPa ( 20 °C)
Forma
(Colorless Liquid)
dilution
(for synthesis)
törésmutató
n20/D 1.34 (lit.)
pH
7 (20 °C)
bp
100 °C (lit.)
mp
0 °C (lit.)
sűrűség
1.000 g/mL at 3.98 °C (lit.)
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
O
InChI
1S/H2O/h1H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
Analízis megjegyzés
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.9979 - 0.9985
Conductivity (20 °C): ≤ 4.3 µS/cm
Conductivity (20 °C): ≤ 4.3 µS/cm
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Di water
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Lobbanási pont (F)
No data available
Lobbanási pont (C)
No data available