71456
BugBuster® Master Mix
Szinonimák:
BugBuster® Protein Extraction Reagent with Benzonase® Nuclease and rLysozyme solution, Cell Lysis Master Mix
About This Item
UNSPSC kód:
41106511
NACRES:
NA.32
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?Forma
liquid
Minőségi szint
gyártó/kereskedő neve
Novagen®
tárolási körülmény
OK to freeze
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Általános leírás
The BugBuster® Master Mix enables efficient protein purification and other related applications. It replaces the need for mechanical methods like the French press or sonication. The two available package sizes contain sufficient reagents for extracting proteins from either 20 grams or 100 grams of cell paste.
Alkalmazás
BugBuster® Master Mix has been used:
- to resuspend and lyse the cell pellets during protein purification
- to extract proteins for immunoblotting
- as a bacterial lysis buffer for the preparation of inclusion bodies
Biokémiai/fiziológiai hatások
BugBuster® Protein Extraction Reagent is specifically designed to gently disrupt the cell wall of E. coli, allowing the release of soluble proteins. This unique formulation utilizes a detergent mix that can effectively perforate the cell wall without denaturing the soluble proteins. By combining BugBuster Reagent, rLysozyme solution, and Benzonase Nuclease, our BugBuster Master Mix enhances protein extraction efficiency and simplifies downstream processing of protein extracts.
Tulajdonságok és előnyök
- Efficient lysis of Gram-positive and Gram-negative bacteria
- Maximum recovery of active, soluble protein
- Capable of cell wall perforation without denaturing soluble protein
- Useful for the preparation of high purity inclusion bodies
- Compatible with protease and phosphatase inhibitor cocktail
- Offers a convenient, fast, and cost-effective solution for releasing the expressed target protein.
- The Master Mix eliminates the need to dilute or perform separate addition steps.
Figyelmeztetés
Toxicity: Standard Handling (A)
Jogi információk
BUGBUSTER is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Benzonase is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
NOVAGEN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2