Merck
70922
Millipore
BugBuster® HT Protein Extraction Reagent
Szinonimák:
Cell lysis reagent, Protein extraction buffer
About This Item
UNSPSC kód:
41106511
NACRES:
NA.77
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?
Forma
liquid
Minőségi szint
gyártó/kereskedő neve
Novagen®
tárolási körülmény
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Általános leírás
BugBuster HT Protein Extraction Reagent combines BugBuster Protein Extraction Reagent and Benzonase® Nuclease in one convenient reagent. BugBuster HT eliminates common bioprocessing problems resulting from traditional cell lysis procedures. Soluble proteins are gently extracted from E. coli without exposure to heat or oxidative damage and viscosity is eliminated by nucleic acid digestion in a single step. The resulting protein extract can easily be fractionated by conventional purification techniques. BugBuster HT is ideally suited for application in high throughput protein purifications.
Alkalmazás
BugBuster® HT Protein Extraction Reagent has been used:
  • to lyse the Escherichia coli cell pellets following centrifugation for protein expression and immunoblotting
  • for protein extraction from bacterial cell pellet
  • used to lyse the E. coli cell pellets for the expression and purification of dMIC60 (mitofilin) protein
Tulajdonságok és előnyök
  • Fast protein extraction and nucleic acid degradation
  • Ideal for processing various samples of different volumes
  • Increased extraction is ensured by the addition of rLysozyme solution
Figyelmeztetés
Toxicity: Standard Handling (A)
Jogi információk
BUGBUSTER is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Benzonase is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
NOVAGEN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2