Merck
693520
Sigma-Aldrich
Water
Sterile-filtered water treated with diethyl pyrocarbonate (DEPC), molecular biology grade
Szinonimák:
Water
About This Item
Lineáris képlet:
H2O
CAS Number:
Molekulatömeg:
18.02
Beilstein:
2050024
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12191602
EC index szám:
2317912
NACRES:
NA.21
Bp:
100 °C (lit.)
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?
Product Name
Water, DEPC-Treated, Molecular Biology Grade, Sterile-filtered water treated with diethyl pyrocarbonate (DEPC).
Minőségi szint
Forma
liquid
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
dilution
(for analytical testing)
szín
clear
törésmutató
n20/D 1.34 (lit.)
bp
100 °C (lit.)
mp
0 °C (lit.)
sűrűség
1.000 g/mL at 3.98 °C (lit.)
idegen aktivitás
DNase, RNase, proteases, none detected
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
10-30°C
SMILES string
O
InChI
1S/H2O/h1H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Sterile-filtered water treated with diethyl pyrocarbonate (DEPC).
Figyelmeztetés
Toxicity: Standard Handling (A)
Fizikai forma
Sterile, DEPC-treated H₂O.
Jogi információk
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Lobbanási pont (F)
No data available
Lobbanási pont (C)
No data available