4.86505
Water
OmniPur® Grade, Sterile Purified, WFI Quality, Cell Culture Tested
Szinonimák:
Water
About This Item
Lineáris képlet:
H2O
CAS Number:
Molekulatömeg:
18.02
Beilstein:
2050024
MDL-szám:
UNSPSC kód:
50202301
NACRES:
NA.21
Bp:
100 °C (lit.)
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?Minőségi szint
Forma
liquid
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
dilution
(for analytical testing)
szín
clear colorless
törésmutató
n20/D 1.34 (lit.)
bp
100 °C (lit.)
mp
0 °C (lit.)
sűrűség
1.000 g/mL at 3.98 °C (lit.)
kiszállítva
ambient
SMILES string
O
InChI
1S/H2O/h1H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
OmniPur® Water, WFI Quality, Sterile Purified Water, Cell Culture Tested is a high-quality water made especially for use in cell culture purposes and does not meet quality requirements (WFI) water. It is commonly used as a solvent to prepare media, test samples, references, and solutions. Additionally, it is used to wash microfiltration cartridges and glassware.
Alkalmazás
Water is used as a:
- Solvent for dissolving the synthesized sdRNAs.
- Suspension medium to suspend the centrifuged pelleted cells during the urea synthesis assay.
Figyelmeztetés
Toxicity: Standard Handling (A)
Jogi információk
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
OMNIPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Water
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg