Merck
206700
Sigma-Aldrich
Calcein-AM
A cell-permeable, non-fluorescent, and hydrophobic compound, which is rapidly hydrolyzed by intracellular esterases releasing the membrane-impermeable, hydrophilic, and intensely fluorescent calcein.
Szinonimák:
Calcein-AM, Calcein-acetoxymethyl Ester, Diacetate, CAL-AM
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C46H46N2O23
CAS Number:
Molekulatömeg:
994.86
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12171500
NACRES:
NA.25
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?
Minőségi szint
Teszt
≥90% (HPLC)
Forma
solid
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
protect from light
szín
off-white
oldhatóság
DMSO: 5 mg/mL
fluoreszcencia
λex 494 nm
λem 517 nm
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
N(Cc1cc2c(cc1OC(=O)C)Oc3c(cc(c(c3)OC(=O)C)CN(CC(=O)OCOC(=O)C)CC(=O)OCOC(=O)C)C42OC(=O)c5c4cccc5)(CC(=O)OCOC(=O)C)CC(=O)OCOC(=O)C
InChI
1S/C46H46N2O23/c1-25(49)60-21-64-41(55)17-47(18-42(56)65-22-61-26(2)50)15-31-11-35-39(13-37(31)68-29(5)53)70-40-14-38(69-30(6)54)32(12-36(40)46(35)34-10-8-7-9-33(34)45(59)71-46)16-48(19-43(57)66-23-62-27(3)51)20-44(58)67-24-63-28(4)52/h7-14H,15-24H2,1-6H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BQRGNLJZBFXNCZ-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
A cell-permeable, non-fluorescent, and hydrophobic compound, which is rapidly hydrolyzed by intracellular esterases releasing the membrane-impermeable, hydrophilic, and intensely fluorescent calcein. Can also be used for imaging mitochondrial permeability pore transition. Calcein is better retained by viable cells than fluorescein, carboxyfluorescein, or BCECF, and its fluorescence is brighter in a variety of mammalian cell types. Useful for assessing adhesion, cell viability, chemotaxis, and multidrug resistance (MDR).
A cell-permeable, nonfluorescent, and hydrophobic compound, which is rapidly hydrolyzed by cytoplasmic esterases inside the cell, releasing the membrane-impermeable, hydrophilic, and intensely fluorescent calcein (excitation maximum: 494 nm; emission maximum: 517 nm). A cytosolic fluorophore that can also be used imaging mitochondrial permeability pore transition. Calcein is better retained by viable cells than fluorescein, carboxyfluorescein, and BCECF and its fluorescence is brighter in a variety of mammalian cell types. Useful for assessing adhesion, cell viability, chemotaxis and multidrug resistance (MDR).
Biokémiai/fiziológiai hatások
Cell permeable: yes
Primary Target
Imaging mitochondrial permeability pore transition
Product does not compete with ATP.
Reversible: no
Kiszerelés
Packaged under inert gas
Figyelmeztetés
Toxicity: Standard Handling (A)
Feloldás
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 4 months at -20°C.
Egyéb megjegyzések
Dhar, S., et al. 1998. Eur. J. Pharmacol. 346, 315.
Essodaigui, M., et al. 1998. Biochemistry 37, 2243.
Lemasters, J.J., et al. 1998. Biochim. Biophys. Acta 1366, 177.
Feller, N., et al. 1995. Br. J. Cancer 72, 543.
Feller, N., et al. 1995. FEBS Lett. 368, 385.
Jogi információk
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1