Merck
1.88062
Supelco
Anolyte K for Coulometry
Coulometric Karl Fischer reagent for aldehydes & ketones, Aquastar®
About This Item
UNSPSC kód:
12352401
NACRES:
NA.21
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?
Product Name
Anolyte K for Coulometry, coulometric Karl Fischer reagent for aldehydes & ketones AQUASTAR®
termékcsalád
Aquastar®
Forma
liquid
reakcióalkalmasság
reaction type: coulometric
technika/technikák
Karl-Fischer titration: suitable
titration: suitable
alkalmasság
passes test for application
Jogi információk
AQUASTAR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Figyelmeztetés
Danger
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Repr. 1B - Skin Corr. 1C - STOT RE 1 Oral - STOT RE 2 - STOT SE 1
Célzott szervek
Immune system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Szabályozási jegyzékek
A szabályozási jegyzékek főként a vegyipari termékekre vonatkoznak. A nem vegyipari termékekről itt csak korlátozott információk adhatók meg. Ha nincs bejegyzés, az azt jelenti, hogy egyik összetevő sem szerepel a listán. A felhasználó kötelessége a termék biztonságos és jogszerű használatának biztosítása.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)