Merck
1.88016
Supelco
Solvent Oils & Fats
solvent for volumetric Karl Fischer titration with two component reagents for long-chain hydrocarbons and non-polar substances, Aquastar®
Szinonimák:
Organic Solvent Extracts
About This Item
UNSPSC kód:
41115601
NACRES:
NA.21
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?
Product Name
Solvent Oils & Fats, Solvent for volumetric Karl Fischer titration with two component reagents for long-chain hydrocarbons and non-polar substances, Aquastar
Minőségi szint
termékcsalád
Aquastar®
Forma
liquid
reakcióalkalmasság
reaction type: volumetric
technika/technikák
Karl-Fischer titration: suitable
titration: suitable
pH
5.9 (20 °C in H2O)
átmeneti hőmérséklet
flash point 19 °C
sűrűség
0.86 g/cm3 at 20 °C
Formátum
two component solution
tárolási hőmérséklet
15-25°C
Analízis megjegyzés
Application test: passes test
Jogi információk
AQUASTAR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Figyelmeztetés
Danger
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT SE 1
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
66.2 °F
Lobbanási pont (C)
19 °C