1.73632
Move 100 Hand-held Colorimeter
About This Item
UNSPSC kód:
41115311
NACRES:
SE.11
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?Product Name
Colorimeter Move 100,
technika/technikák
photometry: suitable
Minőségi szint
kompatibilitás
for use with Spectroquant® Move 100
tárolási hőmérséklet
15-25°C
Általános leírás
The Spectroquant® Move 100 is our hand-held colorimeter for on the spot analysis. Dust-tight and waterproof according to IP 68 and without any moving parts the Spectroquant® Move 100 is the ideal instrument for measurement in the field.
Pre-programmed for over 100 parameters using our high quality Spectroquant® Test Kits this compact and portable colorimeter covers every important parameter for water analysis in one single instrument. This handy, battery-operated instrument comes with a carrying case and is designed for in-process and field work.
Pre-programmed for over 100 parameters using our high quality Spectroquant® Test Kits this compact and portable colorimeter covers every important parameter for water analysis in one single instrument. This handy, battery-operated instrument comes with a carrying case and is designed for in-process and field work.
Jogi információk
SPECTROQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany