Merck
1.46549
Millipore
Sabouraud Dextrose Agar
Chloramphenicol, lid, Lockable contact plate, plate diam. 55 mm, γ-irradiated, single packed of 20 plates, suitable for surface monitoring
Szinonimák:
SDA Contact plate, SDA with Chloramphenicol
About This Item
UNSPSC kód:
41106200
NACRES:
NA.74
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?
Anyagok
polystyrene plate
Minőségi szint
Ügynökség
EP
USP
sterilitás
γ-irradiated
Forma
plate (ready-to-use)
Jellemzők
lid Lockable contact plate
ready-to-use
összetétel
Chloramphenicol
kiszerelés
single packed of 20 plates
lemezátmérő
55 mm
pH
5.6 ( in H2O)
alkalmazás(ok)
cosmetics
food and beverages
pharmaceutical
surface monitoring
kompatibilitás
stand alone
tárolási hőmérséklet
room temp
alkalmasság
molds
yeasts
Általános leírás
Sabouraud Dextrose Contact Agar + Chloramphenicol - RT+ is designed for the detection of the total count of yeasts and molds on dry surfaces and personnel in non-controlled environments. Sabouraud Dextrose Medium contains digests of animal tissues (peptones), which provide a nutritious source of amino acids and nitrogenous compounds for the growth of fungi and yeasts. Dextrose serves as the energy and carbon source. The low pH favors fungal growth and inhibits the growth of contaminating bacteria from samples. The addition of chloramphenicol further inhibits the growth of the accompanying bacterial flora. Additionally, the plate model (plus or “+”) is supplied with a lockable lid for safe transport after sampling and also aid in aerobic and anaerobic incubation of the plates.
Alkalmazás
Sabouraud Dextrose Contact Agar + Chloramphenicol - RT+ is designed for the detection of the total count of yeasts and molds on dry surfaces and personnel in non-controlled environments and is suitable for Room Temperature storage.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Sabouraud Dextrose Agar
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 2