Merck
1.46501
Millipore
Sabouraud Dextrose Agar
Sodium thiosulphate, Tween®, Lecithin, Histidine, lid, ICR plus - lockable contact plate, plate diam. 55 mm, sterile; irradiated, triple packed of 20 or 200 plates, suitable for surface monitoring
Szinonimák:
SD Agar, SDA, SDA with neutralizer, ICRplus Contact plate
About This Item
UNSPSC kód:
41106200
NACRES:
NA.74
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?
Anyagok
polystyrene plate
Minőségi szint
Ügynökség
EP
USP
sterilitás
sterile; irradiated
Forma
plate (ready-to-use)
Jellemzők
lid ICR plus - lockable contact plate
ready-to-use
összetétel
Histidine
Lecithin
Sodium thiosulphate
Tween®
kiszerelés
triple packed of 20 or 200 plates
lemezátmérő
55 mm
pH
5.6 ( in H2O)
alkalmazás(ok)
pharmaceutical
surface monitoring
kompatibilitás
stand alone
tárolási hőmérséklet
2-25°C
alkalmasság
molds
yeasts
Általános leírás
Sabouraud Dextrose Contact Agar + LTHTh – ICR+ is designed for the determination of the total count of yeasts and molds on dry, sanitized surfaces and personnel in Clean rooms Isolators. Sabouraud Dextrose Medium contains digests of animal tissues (peptones) which provide a nutritious source of amino acids and nitrogenous compounds for the growth of fungi and yeasts. Dextrose is added as the energy and carbon source. The low pH favours fungal growth. The media is supplemented with the neutralizers lecithin, polysorbate (Tween®) 80, histidine, sodium thiosulfate and pyruvate to inactivate possible residues disinfectants. In addition, the plate is supplied with a lockable lid (ICRplus; +) for safe transport after sampling without the risk of losing the lid. ICRplus plates are suitable for aerobic and anaerobic incubation by turning the lid into the close position for aerobic incubation and in the vent position for anaerobic incubation. To differentiate better SDA from TSA media, the SDA media is filled in pink dish.
Alkalmazás
Sabouraud Dextrose Agar (SDA) is a complex medium for cultivation and isolation of yeasts and molds. The media finds its application in environmental monitoring by determining the yeast and mold count on surfaces in isolators and clean rooms.
Jogi információk
TWEEN is a registered trademark of Croda International PLC
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Sabouraud Dextrose Agar
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2