1.46394
Sabouraud Dextrose Agar
Chloramphenicol, bottle capacity 250 mL, bottle filling volume 200 mL , filling volume, closure type, blue screw cap and 3 loci, box of 6 bottles
Szinonimák:
SDA with Chloramphenicol, SDA with Cm, Sabouraud Dextrose Agar with neutralizer
About This Item
Ügynökség
EP 2.6.13
JP 4.05
USP 62
Minőségi szint
leírás
For determination of the total count of yeasts and molds
sterilitás
sterile
Forma
gelatinous solid
eltarthatósági idő
9 mo.
Jellemzők
closure type blue screw cap and 3 loci
ready-to-use
összetétel
Chloramphenicol
kiszerelés
box of 6 bottles
technika/technikák
direct inoculation: suitable
sterile filtration: suitable
palackkapacitás
250 mL
bottle filling volume
200 mL , filling volume
kapacitás
250 mL
pH
5.6
alkalmazás(ok)
cosmetics
food and beverages
microbiology
pharmaceutical
tárolási hőmérséklet
2-25°C
alkalmasság
molds
yeasts
Általános leírás
Alkalmazás
Tulajdonságok és előnyök
Tárolás és stabilitás
- The product can be used for sampling until the expiry date if stored upright, protected from light, and properly sealed at +2 °C to +25 °C.
- The testing procedures described on the CoA can be started up to the expiry date printed on the label.
Egyéb megjegyzések
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Sabouraud Dextrose Agar
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2