1.46393
Sabouraud Dextrose Agar
bottle capacity 250 mL, bottle filling volume 200 mL, closure type, blue screw cap with 3 loci, single packed of 6 bottles
Szinonimák:
SDA Ready-to-use bottle, SDA, Sabouraud Dextrose Agar, Sabouraud Dextrose (4%) Agar
About This Item
Ügynökség
EP 2.6.13
JP 4.05
USP 62
Minőségi szint
leírás
For determination of the total count of yeasts and molds. Suitable for sterility testing
sterilitás
sterile
Forma
gelatinous solid (ready-to-use)
eltarthatósági idő
9 mo.
Jellemzők
closure type blue screw cap with 3 loci
ready-to-use
kiszerelés
single packed of 6 bottles
technika/technikák
direct inoculation: suitable
sterile filtration: suitable
palackkapacitás
250 mL
bottle filling volume
200 mL
kapacitás
250 mL
pH
5.6
alkalmazás(ok)
cosmetics
food and beverages
microbiology
pharmaceutical
tárolási hőmérséklet
2-25°C
alkalmasság
molds
yeasts
Általános leírás
Alkalmazás
Tulajdonságok és előnyök
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Sabouraud Dextrose Agar
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2